Anti-B-Phycoerythrin Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: Rockland Immunochemicals
100-4199
ROCK100-4199EA 743 EUR InStock
ROCK100-4199
Anti-B-Phycoerythrin Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Suitable for immunoblotting (western or dot blot), ELISA, immunoprecipitation and most immunological methods requiring high titer and specificity.
Recommended Dilutions: ELISA: 1:20000-1:100000; Western Blot: 1:2000-1:10000; Immunochemistry: 1:1000-1:5000
Restore with deionized water (or equivalent); 2.0 ml
Type: Tag
Antigen: B-Phycoerythrin
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: pan
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité