Anti-HRP Rat Polyclonal Antibody
Fournisseur: Rockland Immunochemicals
100-5138
ROCK100-5138EA 682 EUR InStock
ROCK100-5138
Anti-HRP Rat Polyclonal Antibody
Anticorps
Suitable for immunoblotting (western or dot blot), ELISA, immunoprecipitation and most immunological methods requiring high titer and specificity.
Recommended Dilutions: ELISA: 1:2000 - 1:6000; Western Blot: 1:200 - 1:1000;
Restore with deionized water (or equivalent); 2.0 ml
Type: Tag
Antigen: HRP
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rat
Isotype:
Reactivity: pan
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité