Anti-TYMS Sheep Polyclonal Antibody
Fournisseur: Rockland Immunochemicals
100-601-199
ROCK100-601-199EA 2060 EUR InStock
ROCK100-601-199
Anti-TYMS Sheep Polyclonal Antibody
Anticorps
This antiserum against Human Thymidylate Synthase (hTS) has been tested for use in ELISA, immunoprecipitation, immunofluorescence microscopy.
Recommended Dilutions: ELISA: 1:10000 - 1:50000; Western Blot: 1:500- 1:2000;
Restore with deionized water (or equivalent); 2.0 ml
Type: Primary
Antigen: TYMS
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Sheep
Isotype:
Reactivity: Mouse, Rat, Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité