Anti-GPT Sheep Polyclonal Antibody
Fournisseur: Rockland Immunochemicals
100-601-206
ROCK100-601-206EA 2060 EUR InStock
ROCK100-601-206
Anti-GPT Sheep Polyclonal Antibody
Anticorps
This product has been assayed against 1.0 µg of Alanine Transaminase (ALT) (Pig Heart) in a standard ELISA using Peroxidase conjugated Affinity Purified anti-Sheep IgG (H&L) (Goat) and ABTS (2,2’-azino-bis-(3-ethylbenthiazoline-6-sulfonic acid))
Recommended Dilutions: ELISA: 1:5000 - 1:25000; Western Blot: 1:500 - 1:3000;
Restore with deionized water (or equivalent); 2.0 ml
Type: Primary
Antigen: GPT
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Sheep
Isotype:
Reactivity: Pig
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité