Anti-RBC Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: Rockland Immunochemicals
103-4139
ROCK103-4139EA 464 EUR InStock
ROCK103-4139
Anti-RBC Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Anti-Chicken Red Blood Cell Antibody may be used in hemagglutination assays. Haemagglutination assay or HA is a method of quantification for viruses or bacteria by hemagglutination. Some viral families and many bacteria have envelope or surface proteins which are able to agglutinate (stick to) human or animal red blood cells (RBC) and bind to N-acetylneuraminic acid. As each of the agglutinating molecule attaches to multiple RBCs, a lattice-structure will form. Normally, a virus dilution (e.g. 2-fold from 1:4 to 1:4096) will be applied to an RBC dilution (e.g. 0.1% to 0.7% in steps of 0.2%)More Product Information
Collapse All
Taille Cdt Numéro de catalogue VWR Quantité
2 ml 2 mL ROCK103-4139
claquement
Veuillez sélectionner l'article
Entrer les détails
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité