Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-Goat serum Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: Rockland Immunochemicals
105-4101
ROCK105-4101EA 504 EUR InStock
ROCK105-4101
Anti-Goat serum Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Anti-goat serum antibody is suitable for western blotting, IP and for ELISA. Researchers should determine optimal titers for applications that are not stated below.

Recommended Dilutions:
Restore with deionized water (or equivalent); 2.0 ml

Type: Primary
Antigen: Goat serum
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Goat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité