Anti-Horse Serum Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: Rockland Immunochemicals
108-4101
ROCK108-4101EA 482 EUR InStock
ROCK108-4101
Anti-Horse Serum Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Anti-Horse serum antibody is suitable for western blotting, IP and for ELISA. Researchers should determine optimal titers for applications that are not stated below.
Recommended Dilutions:
Restore with deionized water (or equivalent); 2.0 ml
Type: Primary
Antigen: Horse Serum
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Horse
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité