Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-IL1R2 Rabbit Monoclonal Antibody (Unconjugated) [clone: 14H5]

Fournisseur: Rockland Immunochemicals
109-401-305
ROCK109-401-305EA 2060 EUR InStock
ROCK109-401-305
Anti-IL1R2 Rabbit Monoclonal Antibody (Unconjugated) [clone: 14H5]
Anticorps
This antiserum against Human IL-1 Receptor Type II (IL-1RII) has been tested for use in ELISA, radioimmunoassays and immunoprecipitation.  Reactivity in other immunoassays is unknown.  IL-1RII has been termed p68 or CD121 in some laboratories.

Recommended Dilutions: ELISA: 1:1000 - 1:2000; Western Blot: 1:500 - 1:2000; Immunoprecipitation: 1:400 - 1:800;

Type: Primary
Antigen: IL1R2
Clonality: Monoclonal
Clone: 14H5
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Human, Primate

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité