Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-IL6 Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: Rockland Immunochemicals
109-401-310
ROCK109-401-310EA 1950 EUR InStock
ROCK109-401-310
Anti-IL6 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
IL-6 antisera has been tested for use in neutralizations, ELISA, immuno-histochemistry, radioimmunoassay, immunoprecipitation, and immunoblotting. Reactivity in other immunoassays is unknown.

Recommended Dilutions: ELISA: 1:1000 - 1:5000; Western Blot: 1:500 - 1:2000; Immunochemistry: 1:400 - 1:800; Immunoprecipitation: 1:400 - 1:800;

Type: Primary
Antigen: IL6
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité