Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-IL10 Rabbit Monoclonal Antibody (Unconjugated) [clone: 8G1]

Fournisseur: Rockland Immunochemicals
109-401-312
ROCK109-401-312EA 1950 EUR InStock
ROCK109-401-312
Anti-IL10 Rabbit Monoclonal Antibody (Unconjugated) [clone: 8G1]
Anticorps
This antiserum has been tested for use in neutralizations, ELISA, immunochemistry, radioimmunoassay, immunoprecipitation, immunochemistry and immunoblotting.  The antibody recognizes hrIL-10.  Reactivity in other immunoassays is unknown.

Recommended Dilutions: ELISA: 1:20000 - 1:100000; Western Blot: 1:2000 - 1:10000; Immunochemistry: 1:1000 - 1:5000;

Type: Primary
Antigen: IL10
Clonality: Monoclonal
Clone: 8G1
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité