Anti-ALB Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: Rockland Immunochemicals
109-4133
ROCK109-4133EA 504 EUR InStock
ROCK109-4133
Anti-ALB Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Anti-ALB antibody is suitable for western blotting. Assay by immunoelectrophoresis resulted in a single precipitin arc against anti-Rabbit Serum, purified human serum albumin IgG, and human Serum.
Recommended Dilutions: ELISA: 1:20000 - 1:100000; Western Blot: 1:2000 - 1:10000; Immunochemistry: 1:1000 - 1:5000;
Restore with deionized water (or equivalent); 2.0 ml
Type: Primary
Antigen: ALB
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité