Anti-TNFA Rabbit Monoclonal Antibody (Unconjugated) [clone: IPO-38]
Fournisseur: Rockland Immunochemicals
110-401-321
ROCK110-401-321EA 2060 EUR InStock
ROCK110-401-321
Anti-TNFA Rabbit Monoclonal Antibody (Unconjugated) [clone: IPO-38]
Anticorps
Primary Rabbit Anti-Mouse TNF alpha Reacts with Mouse
Recommended Dilutions: ELISA: 1:1000 - 1:5000; Western Blot: 1:500 - 1:2000;
Type: Primary
Antigen: TNFA
Clonality: Monoclonal
Clone: IPO-38
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Mouse
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité