Anti-RBC Rabbit Monoclonal Antibody (Unconjugated) [clone: BM3]
Fournisseur: Rockland Immunochemicals
112-4139
ROCK112-4139EA 464 EUR InStock
ROCK112-4139
Anti-RBC Rabbit Monoclonal Antibody (Unconjugated) [clone: BM3]
Anticorps
contains 0.01% (w/v) Sodium Azide
Type: Primary
Antigen: RBC
Clonality: Monoclonal
Clone: BM3
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Rat
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité