Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-IgG Mouse Monoclonal Antibody (DyLight® 680)

Fournisseur: Rockland Immunochemicals
18-4416-32
ROCK18-4416-32EA 465 EUR InStock
ROCK18-4416-32
Anti-IgG Mouse Monoclonal Antibody (DyLight® 680)
Anticorps
Fluorescent Rabbit TrueBlot® Antibody DyLight® 680 is provided as a lyophilized powder. In order to conserve reagent, we recommend incubating the blots from minigels in sealed bags (removing as much air as possible) with minimal volume (2-3 mls).

Recommended Dilutions: Restore with deionised water (or equivalent); 100 µl.

Type: Secondary
Antigen: IgG
Clonality: Monoclonal
Clone: eB182
Conjugation: DyLight® 680
Epitope:
Host: Mouse
Isotype:
Reactivity: Rabbit

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité