Anti-IgG Mouse Monoclonal Antibody (DyLight® 800) [clone: eB182]
Fournisseur: Rockland Immunochemicals
18-4516-32
ROCK18-4516-32EA 465 EUR InStock
ROCK18-4516-32
Anti-IgG Mouse Monoclonal Antibody (DyLight® 800) [clone: eB182]
Anticorps
Rabbit IgG TrueBlot® is a unique DyLight™ 800 conjugated anti-rabbit IgG immunoblotting (second step) reagent. Rabbit IgG TrueBlot® enables detection of immunoblotted target protein bands, without hindrance by interfering immunoprecipitating immunoglobulin heavy and light chains. It is easy to generate publication-quality IP/Fluorescent Western Blot data with Rabbit IgG TrueBlot®, simply substitute the conventional DL800 anti-rabbit IgG blotting reagent with Fluorescent Rabbit TrueBlot® Antibody DyLight™ 800 and follow the prescribed protocol for sample preparation and immunoblotting. IdealMore Product Information
Collapse All
Cdt Numéro de catalogue VWR Quantité
100 µl ROCK18-4516-32
claquement
Veuillez sélectionner l'article
Entrer les détails
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité