Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-NAM-DH Goat Polyclonal Antibody

Fournisseur: Rockland Immunochemicals
200-101-228S
ROCK200-101-228SEA 226 EUR InStock
ROCK200-101-228S
Anti-NAM-DH Goat Polyclonal Antibody
Anticorps
N-ACYLMANNOSAMINE-1-DEHYDROGENASE Antibody has been assayed against 1.0 µg of N-Acylmannosamine-1-Dehydrogenase [Pseudomonas] in a standard ELISA using Peroxidase conjugated Affinity Purified anti-Goat IgG [H&L] (Rabbit) and ABTS (2,2’-azino-bis-[3-ethylbenthiazoline-6-sulfonic acid])

Recommended Dilutions: ELISA: 1:5000 - 1:20000; Western Blot: 1:500 - 1:5000; Immunoprecipitation: 1:100; Other Dilution: User Optimized

Type: Primary
Antigen: NAM-DH
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Goat
Isotype:
Reactivity: Bacterial, Pseudomonas

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité