Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-Maltose Phosphorylase Goat Polyclonal Antibody

Fournisseur: Rockland Immunochemicals
200-101-230S
ROCK200-101-230SEA 226 EUR InStock
ROCK200-101-230S
Anti-Maltose Phosphorylase Goat Polyclonal Antibody
Anticorps
Maltose Phosphorylase catalyzes the phosphorolysis of maltose, leading to the formation of glucose and glucose 1-P.

  • Immunogen Type: Native Protein

Anti-MALTOSE PHOSPHORYLASE is an IgG fraction antibody purified from monospecific antiserum by a multi-step process which includes delipidation, salt fractionation and ion exchange chromatography followed by extensive dialysis against the buffer stated above. Assay by immunoelectrophoresis resulted in a single precipitin arc against anti-Goat Serum as well as purified and partially purified Maltose Phosphorylase [E.coli]. Cross reactivity against Maltose Phosphorylase from other sources is unknown.

Recommended Dilutions: ELISA: 1:5000 - 1:20000; Western Blot: 1:500 - 1:5000; Immunoprecipitation: 1:100; Other Dilution: User Optimized

Type: Primary
Antigen: Maltose Phosphorylase
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Goat
Isotype:
Reactivity: Bacterial, E. coli

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité