Anti-ACHE Goat Polyclonal Antibody
Fournisseur: Rockland Immunochemicals
200-101-232S
ROCK200-101-232SEA 226 EUR InStock
ROCK200-101-232S
Anti-ACHE Goat Polyclonal Antibody
Anticorps
ACETYL CHOLINESTERASE Antibody has been assayed against 1.0 µg of Acetyl Cholinesterase [Bovine Erythrocytes] in a standard ELISA using Peroxidase conjugated Affinity Purified anti-Goat IgG [H&L] (Rabbit) and ABTS (2,2’-azino-bis-[3-ethylbenthiazoline-6-sulfonic acid])
Recommended Dilutions: ELISA: 1:5000 - 1:20000; Western Blot: 1:500 - 1:5000; Immunoprecipitation: 1:100; Other Dilution: User Optimized
Type: Primary
Antigen: ACHE
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Goat
Isotype:
Reactivity: Bovine
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité