Anti-POX Goat Polyclonal Antibody
Fournisseur: Rockland Immunochemicals
200-101-235S
ROCK200-101-235SEA 226 EUR InStock
ROCK200-101-235S
Anti-POX Goat Polyclonal Antibody
Anticorps
PYRANOSE OXIDASE Antibody has been assayed against 1.0 µg of Pyranose Oxidase [E.coli] in a standard ELISA using Peroxidase conjugated Affinity Purified anti-Goat IgG [H&L] (Rabbit) and ABTS (2,2’-azino-bis-[3-ethylbenthiazoline-6-sulfonic acid])
Recommended Dilutions: ELISA: 1:5000 - 1:20000; Western Blot: 1:500 - 1:5000; Immunoprecipitation: 1:100; Other Dilution: User Optimized
Type: Primary
Antigen: POX
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Goat
Isotype:
Reactivity: Microbial, E. coli
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité