Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-Luciferase Goat Polyclonal Antibody

Fournisseur: Rockland Immunochemicals
200-101-C44S
ROCK200-101-C44SEA 226 EUR InStock
ROCK200-101-C44S
Anti-Luciferase Goat Polyclonal Antibody
Anticorps
Suitable for immunoblotting (western or dot blot), ELISA, immunoprecipitation, immunochemistry, and most immunological methods requiring high titer and specificity.

Recommended Dilutions: ELISA: 1:200 - 1:1000; Immunofluorescence: 20 µg/ml; Western Blot: 1:1000 - 1:5000; Immunochemistry: 1:1000 - 1:5000;

Type: Tag
Antigen: Luciferase
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Goat
Isotype: IgG
Reactivity: Firefly

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité