Anti-GST Goat Polyclonal Antibody
Fournisseur: Rockland Immunochemicals
200-101-C45S
ROCK200-101-C45SEA 226 EUR InStock
ROCK200-101-C45S
Anti-GST Goat Polyclonal Antibody
Anticorps
Suitable for immunoblotting (western or dot blot), ELISA, immunoprecipitation and most immunological methods requiring high titer and specificity.
Recommended Dilutions: ELISA: 1:30,000 - 1:100000; Western Blot: 1:3000 - 1:20000;
Type: Primary
Antigen: GST
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Goat
Isotype:
Reactivity:
Commander maintenant
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité