Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-Protein A Goat Polyclonal Antibody (Agarose)

Fournisseur: Rockland Immunochemicals
200-119-077
ROCK200-119-077EA 6080 EUR InStock
ROCK200-119-077
Anti-Protein A Goat Polyclonal Antibody (Agarose)
Anticorps
Type: Tag
Antigen: Protein A
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Agarose
Epitope:
Host: Goat
Isotype: none
Reactivity: Pan

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité