Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-SIX3 Guinea Pig Polyclonal Antibody

Fournisseur: Rockland Immunochemicals
200-201-A26
ROCK200-201-A26EA 821 EUR InStock
ROCK200-201-A26
Anti-SIX3 Guinea Pig Polyclonal Antibody
Anticorps
This Protein A purified antibody has been tested for use in ELISA, immunofluorescence microscopy and western blotting.  Specific conditions for reactivity should be optimized by the end user. Expect a band approximately 37 kDa in size.

Recommended Dilutions: ELISA: 1:5000 - 1:25000; Immunofluorescence: 1:250 - 1:500; Western Blot: 1:500 - 1:2000; Immunochemistry: 1:250 - 1:500;

Type: Primary
Antigen: SIX3
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope: Center
Host: Guinea Pig
Isotype: IgG
Reactivity: Mouse

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité