Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-RELA Mouse Monoclonal Antibody (Unconjugated) [clone: 27F9.G4]

Fournisseur: Rockland Immunochemicals
200-301-065S
ROCK200-301-065SEA 226 EUR InStock
ROCK200-301-065S
Anti-RELA Mouse Monoclonal Antibody (Unconjugated) [clone: 27F9.G4]
Anticorps
This Protein A purified mouse monoclonal antibody is directed against NFkB p65 (Rel A) and a 1:1000 dilution recognizes a 65 kD band by Western blot against HeLa whole cell lysate. Control peptide (100-4165p) is sold separately.

Recommended Dilutions: ELISA: 1:50000-1:100000; Immunofluorescence: 1:5000; Western Blot: 1:1000 - 1:5000; Immunochemistry: 1:200-1:600;

Type: Primary
Antigen: RELA
Clonality: Monoclonal
Clone: 27F9.G4
Conjugation: Unconjugated
Epitope: near the C-terminus
Host: Mouse
Isotype: IgG2a kappa
Reactivity: Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité