Anti-AKT2 Rat Monoclonal Antibody (Unconjugated) [clone: 16G11.A7]
Fournisseur: Rockland Immunochemicals
200-301-096S
ROCK200-301-096SEA 226 EUR InStock
ROCK200-301-096S
Anti-AKT2 Rat Monoclonal Antibody (Unconjugated) [clone: 16G11.A7]
Anticorps
Type: Primary
Antigen: AKT2
Clonality: Monoclonal
Clone: 16G11.A7
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rat
Isotype:
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité