Anti-CDKN1A Mouse Polyclonal Antibody (Unconjugated) [clone: WA-1]
Fournisseur: Rockland Immunochemicals
200-301-171
ROCK200-301-171EA 841 EUR InStock
ROCK200-301-171
Anti-CDKN1A Mouse Polyclonal Antibody (Unconjugated) [clone: WA-1]
Anticorps
Primary Mouse Anti-p21/WAF1 Reacts with Human
Recommended Dilutions: ELISA: 1:5000 - 1:20000; Western Blot: 1:2000 - 1:10000; Immunoprecipitation: 1:100;
Type: Primary
Antigen: CDKN1A
Clonality: Polyclonal
Clone: WA-1
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1 kappa
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité