Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-P53 Mouse Polyclonal Antibody (Unconjugated) [clone: BP53-12]

Fournisseur: Rockland Immunochemicals
200-301-174
ROCK200-301-174EA 841 EUR InStock
ROCK200-301-174
Anti-P53 Mouse Polyclonal Antibody (Unconjugated) [clone: BP53-12]
Anticorps
This antibody is suitable for ChIP, flow cytometry, immunochemistry, immunoblotting and immunoprecipitation.  p53 is the most commonly mutated gene in spontaneously occurring human cancers. Mutations arise with an average frequency of 70%.

Recommended Dilutions: ELISA: 1:2000 - 1:10000; ChIP: 1 µg/µl at 4° o/n; Western Blot: 1:500 - 1:2000; Immunochemistry: 1:50; Immunoprecipitation: 1:100;

Type: Primary
Antigen: P53
Clonality: Polyclonal
Clone: BP53-12
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG2a kappa
Reactivity: Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité