Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-HMGN1 Mouse Polyclonal Antibody (Unconjugated) [clone: IPO-38]

Fournisseur: Rockland Immunochemicals
200-301-278
ROCK200-301-278EA 798 EUR InStock
ROCK200-301-278
Anti-HMGN1 Mouse Polyclonal Antibody (Unconjugated) [clone: IPO-38]
Anticorps
Anti-IPO-38 is suitable for ELISA,  immunoprecipitation, western blotting and immunochemistry (frozen and formalin/paraffin). The antibody is reported to recognize a nuclear antigen that is present in the cytoplasm and nuclei of proliferating cells.

Recommended Dilutions: ELISA: 1:10000 - 1:50000; Western Blot: 1:500- 1:2000; Immunochemistry: 10 µg/ml;

Type: Primary
Antigen: HMGN1
Clonality: Polyclonal
Clone: IPO-38
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgM kappa
Reactivity: Human, Mouse

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité