Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-DsRed Mouse Monoclonal Antibody (Unconjugated) [clone: 8E5.G7]

Fournisseur: Rockland Immunochemicals
200-301-379
ROCK200-301-379EA 798 EUR InStock
ROCK200-301-379
Anti-DsRed Mouse Monoclonal Antibody (Unconjugated) [clone: 8E5.G7]
Anticorps
Anti-RFP antibodies is designed to detect Red Fluorescent Protein and its variants. This antibody can be used to detect RFP by ELISA (sandwich or capture) for the direct binding of antigen.

Recommended Dilutions: ELISA: 1:20000-1:50000; Immunofluorescence: User Optimized; Flow Cytometry: User Optimized; Western Blot: 1:1000-1:3000; Immunoprecipitation: User Optimized

Type: Tag
Antigen: DsRed
Clonality: Monoclonal
Clone: 8E5.G7
Conjugation: Unconjugated
Epitope: Full length
Host: Mouse
Isotype: IgG2a kappa
Reactivity:

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité