Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-FLAG® conjugated Proteins Mouse Polyclonal Antibody (Unconjugated) [clone: 29E4.G7]

Fournisseur: Rockland Immunochemicals
200-301-383S
ROCK200-301-383SEA 226 EUR InStock
ROCK200-301-383S
Anti-FLAG® conjugated Proteins Mouse Polyclonal Antibody (Unconjugated) [clone: 29E4.G7]
Anticorps
This antibody is optimally suited for monitoring the expression of FLAG® tagged fusion Proteins. As such, this antibody can be used to identify fusion Proteins containing the FLAG® epitope.

Recommended Dilutions: ELISA: 1:20000 - 1:100000; Western Blot: 1:2000 - 1:20000;

Type: Tag
Antigen: FLAG® conjugated Proteins
Clonality: Polyclonal
Clone: 29E4.G7
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG2a kappa
Reactivity: Carboxy , amino terminal linked FLAG® tagged recombinant Proteins

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité