Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-INS Mouse Polyclonal Antibody (Unconjugated) [clone: 2D11.H5]

Fournisseur: Rockland Immunochemicals
200-301-389
ROCK200-301-389EA 841 EUR InStock
ROCK200-301-389
Anti-INS Mouse Polyclonal Antibody (Unconjugated) [clone: 2D11.H5]
Anticorps
This antibody is suitable for ELISA, immunochemistry, immunoblotting and immunoprecipitation. Insulin has a cytoplasmic localization.  Pancreatic tissue or b-cells from islets of Langerhans can be used as a positive control.

Recommended Dilutions: ELISA: 1:5000 - 1:25000; Western Blot: 1:50 - 1:200; Immunochemistry: 1:50 - 1:200;

Type: Primary
Antigen: INS
Clonality: Polyclonal
Clone: 2D11.H5
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1 kappa
Reactivity: Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité