Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-CK6C Mouse Polyclonal Antibody (Unconjugated) [clone: C11]

Fournisseur: Rockland Immunochemicals
200-301-390
ROCK200-301-390EA 841 EUR InStock
ROCK200-301-390
Anti-CK6C Mouse Polyclonal Antibody (Unconjugated) [clone: C11]
Anticorps
This antibody is suitable for ELISA, immunochemistry, immunoblotting and immunoprecipitation.  For a positive control use skin, colon carcinoma and squamous granulocyte carcinoma cells.

Recommended Dilutions: ELISA: 1:5000 - 1:20000; Immunofluorescence: 1:50 - 1:200; Western Blot: 1:50 - 1:200; Immunochemistry: 1:50 - 1:200; Immunoprecipitation: 1:100;

Type: Primary
Antigen: CK6C
Clonality: Polyclonal
Clone: C11
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1
Reactivity: Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité