Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-SMC1B Mouse Polyclonal Antibody (Unconjugated) [clone: 5D11.G5]

Fournisseur: Rockland Immunochemicals
200-301-397
ROCK200-301-397EA 841 EUR InStock
ROCK200-301-397
Anti-SMC1B Mouse Polyclonal Antibody (Unconjugated) [clone: 5D11.G5]
Anticorps
Protein G Purified Mab anti-SMC1 was tested by ELISA,.

Recommended Dilutions: ELISA: 1:20000 - 1:100000; Immunofluorescence: 2.5 µg/ml; Western Blot: 1:100 - 1:2000;

Type: Primary
Antigen: SMC1B
Clonality: Polyclonal
Clone: 5D11.G5
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1 kappa
Reactivity: Human, Mouse

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité