Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-ATM Mouse Monoclonal Antibody (Unconjugated) [clone: 10H11.E12]

Fournisseur: Rockland Immunochemicals
200-301-400S
ROCK200-301-400SEA 226 EUR InStock
ROCK200-301-400S
Anti-ATM Mouse Monoclonal Antibody (Unconjugated) [clone: 10H11.E12]
Anticorps
Protein A Purified Mab anti-ATM has been tested by ELISA and western blotting against both the native and recombinant forms of the Protein. The antibody immunoprecipitates ATM from irradiated human and mouse cells.

Recommended Dilutions: ELISA: 1:20000 - 1:100000; Immunofluorescence: 1:100 - 1:500; Western Blot: 1:200 - 1:2000;

Type: Primary
Antigen: ATM
Clonality: Monoclonal
Clone: 10H11.E12
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1 kappa
Reactivity: Human, Mouse, Rat,

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité