Anti-SMT3 Mouse Monoclonal Antibody (Unconjugated) [clone: 4F2.F5.G2]
Fournisseur: Rockland Immunochemicals
200-301-428
ROCK200-301-428EA 841 EUR InStock
ROCK200-301-428
Anti-SMT3 Mouse Monoclonal Antibody (Unconjugated) [clone: 4F2.F5.G2]
Anticorps
This purified polyclonal antibody reacts yeast SUMO by western blot and ELISA.
Recommended Dilutions: ELISA: 1:5000 - 1:25000; Western Blot: 1:500 - 1:3000;
Type: Primary
Antigen: SMT3
Clonality: Monoclonal
Clone: 4F2.F5.G2
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1 kappa
Reactivity: Yeast
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité