Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-MAD2L1 Mouse Polyclonal Antibody (Unconjugated) [clone: 17D10]

Fournisseur: Rockland Immunochemicals
200-301-461
ROCK200-301-461EA 841 EUR InStock
ROCK200-301-461
Anti-MAD2L1 Mouse Polyclonal Antibody (Unconjugated) [clone: 17D10]
Anticorps
This Protein A purified antibody has been tested for use in immunoprecipitation and by western blot.  This antibody is not applicable for immunofluorescence microscopy.

Recommended Dilutions: ELISA: 1:5000 - 1:20000; Western Blot: 1:200 - 1:2000; Immunoprecipitation: 1:100;

Type: Primary
Antigen: MAD2L1
Clonality: Polyclonal
Clone: 17D10
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1
Reactivity: Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité