Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-CENPE Mouse Polyclonal Antibody (Unconjugated) [clone: 1H12]

Fournisseur: Rockland Immunochemicals
200-301-901
ROCK200-301-901EA 841 EUR InStock
ROCK200-301-901
Anti-CENPE Mouse Polyclonal Antibody (Unconjugated) [clone: 1H12]
Anticorps
This Protein A purified antibody has been tested for use in immunoprecipitation, immunofluorescence staining and western blot and is capable of detecting endogenous Protein. Specific conditions for reactivity should be optimized by the end user.

Recommended Dilutions: ELISA: 1:5000 - 1:20000; Immunofluorescence: 1:500 - 1:2000; Western Blot: 1:500 - 1:2000; Immunoprecipitation: 1:200;

Type: Primary
Antigen: CENPE
Clonality: Polyclonal
Clone: 1H12
Conjugation: Unconjugated
Epitope: Full length
Host: Mouse
Isotype: IgG1
Reactivity: Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité