Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-NEDD9 Mouse Polyclonal Antibody (Unconjugated) [clone: 2G9]

Fournisseur: Rockland Immunochemicals
200-301-904
ROCK200-301-904EA 841 EUR InStock
ROCK200-301-904
Anti-NEDD9 Mouse Polyclonal Antibody (Unconjugated) [clone: 2G9]
Anticorps
This monoclonal antibody has been tested for use in western blotting, immunoprecipitation and immunofluorescence.  Specific conditions for reactivity should be optimized by the end user.  Expect bands approximately 115 and 105 in size.

Recommended Dilutions: ELISA: 1:5000 - 1:20000; Immunofluorescence: 1:500; Western Blot: 1:5000; Immunoprecipitation: 1:1000;

Type: Primary
Antigen: NEDD9
Clonality: Polyclonal
Clone: 2G9
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1 kappa
Reactivity: Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité