Anti-H5N1 Mouse Polyclonal Antibody (Unconjugated) [clone: 14C5]
Fournisseur: Rockland Immunochemicals
200-301-979
ROCK200-301-979EA 841 EUR InStock
ROCK200-301-979
Anti-H5N1 Mouse Polyclonal Antibody (Unconjugated) [clone: 14C5]
Anticorps
Hemagglutinin of A/Vietnam/1203/04 Influenza Virus (VN04-13) monoclonal antibody can be used for hemagglutination inhibition (HI) assays to provide antigenic characterization of the influenza A viruses of the H5 HA subtype.
Recommended Dilutions: ELISA: 1:5000;
Type: Primary
Antigen: H5N1
Clonality: Polyclonal
Clone: 14C5
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG2a kappa
Reactivity: Virus
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité