Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-WNT1 Mouse Monoclonal Antibody (Unconjugated) [clone: 13F9]

Fournisseur: Rockland Immunochemicals
200-301-A37S
ROCK200-301-A37SEA 226 EUR InStock
ROCK200-301-A37S
Anti-WNT1 Mouse Monoclonal Antibody (Unconjugated) [clone: 13F9]
Anticorps
This affinity purified antibody has been tested for use in western blotting.  Specific conditions for reactivity should be optimized by the end user.  Expect a band approximately 41 kDa in size corresponding to Wnt1 by western blotting.

Recommended Dilutions: ELISA: 1:4000 - 1:20000; Western Blot: 1:175 - 1:250;

Type: Primary
Antigen: WNT1
Clonality: Monoclonal
Clone: 13F9
Conjugation: Unconjugated
Epitope: Center
Host: Mouse
Isotype: IgG1 kappa
Reactivity: Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité