Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Nous tenons à vous informer que notre plateforme d’e-commerce fera l’objet d’une procédure de maintenance planifiée entre 6:00 et 14:00 ET le 26 janvier 2025. Au cours de cette période, notre site ne sera pas disponible. Merci de votre compréhension.

Anti-NSP9 Mouse Monoclonal Antibody (Unconjugated) [clone: 2C6.H1]

Fournisseur: Rockland Immunochemicals
200-301-A56
ROCK200-301-A56EA 841 EUR InStock
ROCK200-301-A56
Anti-NSP9 Mouse Monoclonal Antibody (Unconjugated) [clone: 2C6.H1]
Anticorps
This antibody has been tested for use in immunofluorescence microscopy and western blotting. Specific conditions for reactivity should be optimized by the end user. Expect a band approximately 13 kDa in size corresponding to mature MHV-A59 nsp9 by western blotting.

Recommended Dilutions: Immunofluorescence: 1:1000; Western Blot: 1:1000;

Type: Primary
Antigen: NSP9
Clonality: Monoclonal
Clone: 2C6.H1
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG2b kappa
Reactivity: Mouse, Hepatitis Virus

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité