Anti-MSLN Mouse Monoclonal Antibody (Unconjugated) [clone: MN-1]
Fournisseur: Rockland Immunochemicals
200-301-A88
ROCK200-301-A88EA 841 EUR InStock
ROCK200-301-A88
Anti-MSLN Mouse Monoclonal Antibody (Unconjugated) [clone: MN-1]
Anticorps
Recommended Dilutions: ELISA: 1:10000 - 1:50000; Western Blot: 1:1000; Immunochemistry: 1:100; Other Dilution: User Optimized
Type: Primary
Antigen: MSLN
Clonality: Monoclonal
Clone: MN-1
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG2a
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité