Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-ACK Mouse Polyclonal Antibody (Unconjugated) [clone: 7F8]

Fournisseur: Rockland Immunochemicals
200-301-A97
ROCK200-301-A97EA 841 EUR InStock
ROCK200-301-A97
Anti-ACK Mouse Polyclonal Antibody (Unconjugated) [clone: 7F8]
Anticorps
This Protein G purified antibody has been tested for use in ELISA, immunochemistry and western blotting. Specific conditions for reactivity should be optimized by the end user.  Approximately 1 µg of antibody is sufficient to detect 20 µg.

Recommended Dilutions: Western Blot: 1:500 - 1:2000; Immunochemistry: 1:200 - 1:1000;

Type: Primary
Antigen: ACK
Clonality: Polyclonal
Clone: 7F8
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1
Reactivity: Mammalian, Avian,

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité