Anti-8-Hydroxy Guanine Mouse Polyclonal Antibody (Unconjugated) [clone: 15A3]
Fournisseur: Rockland Immunochemicals
200-301-A99
ROCK200-301-A99EA 841 EUR InStock
ROCK200-301-A99
Anti-8-Hydroxy Guanine Mouse Polyclonal Antibody (Unconjugated) [clone: 15A3]
Anticorps
This Protein G purified antibody has been tested for use in immunochemistry and ELISA.  Specific conditions for reactivity should be optimized by the end user.
Recommended Dilutions: ELISA: 1:20000; Immunochemistry: 20 µg/ml;
Type: Primary
Antigen: 8-Hydroxy Guanine
Clonality: Polyclonal
Clone: 15A3
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG2a
Reactivity: pan
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité