Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-STAT2 Mouse Monoclonal Antibody (Unconjugated) [clone: 19G8.H2.H6]

Fournisseur: Rockland Immunochemicals
200-301-B65S
ROCK200-301-B65SEA 226 EUR InStock
ROCK200-301-B65S
Anti-STAT2 Mouse Monoclonal Antibody (Unconjugated) [clone: 19G8.H2.H6]
Anticorps
This Protein-A purified antibody has been tested for use in ELISA and western blotting.  Specific conditions for reactivity should be optimized by the end user.  Expect a band approximately 113 kDa in size corresponding to STAT2 Protein by western blotting.

Recommended Dilutions: ELISA: 1:5000 - 1:10000; Western Blot: 1:1000; Immunochemistry: 1:2.5 µg/ml;

Type: Primary
Antigen: STAT2
Clonality: Monoclonal
Clone: 19G8.H2.H6
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG2a kappa
Reactivity: Human, Mouse

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité