Anti-6xHis Mouse Monoclonal Antibody (Unconjugated) [clone: 33D10.D2]
Fournisseur: Rockland Immunochemicals
200-301-B90
ROCK200-301-B90EA 3910 EUR InStock
ROCK200-301-B90
Anti-6xHis Mouse Monoclonal Antibody (Unconjugated) [clone: 33D10.D2]
Anticorps
Type: Primary
Antigen: 6xHis
Clonality: Monoclonal
Clone: 33D10.D2
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype:
Reactivity:
Commander maintenant
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité