Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-CALCA Mouse Monoclonal Antibody (Unconjugated) [clone: 4901]

Fournisseur: Rockland Immunochemicals
200-301-D15
ROCK200-301-D15EA 980 EUR InStock
ROCK200-301-D15
Anti-CALCA Mouse Monoclonal Antibody (Unconjugated) [clone: 4901]
Anticorps
Anti-Calcitonin Gene Related Peptide antibody is suitable for use in ELISA and ICC. This product is not recommended for use in Western Blotting. Specific conditions for reactivity should be optimized by the end user.

Recommended Dilutions: ELISA: 1:5000; Immunofluorescence: 1:50-1:100; Immunochemistry: 1:50-1:100; Immunoprecipitation: 1:50-1:100

Type: Primary
Antigen: CALCA
Clonality: Monoclonal
Clone: 4901
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG2a
Reactivity: Human, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité