Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-RHO Mouse Monoclonal Antibody (Unconjugated) [clone: 1D4]

Fournisseur: Rockland Immunochemicals
200-301-E29
ROCK200-301-E29EA 980 EUR InStock
ROCK200-301-E29
Anti-RHO Mouse Monoclonal Antibody (Unconjugated) [clone: 1D4]
Anticorps
Anti-Rhodopsin antibody is suitable for use in Western Blot and immunochemistry - IHC. Expect a band of approximately 39 kDa in size corresponding to the rhodopsin Proteins in Western blot in the appropriate cell lysate or extract.

Recommended Dilutions: Western Blot: 1:1000; Immunochemistry: 1:100

Type: Primary
Antigen: RHO
Clonality: Monoclonal
Clone: 1D4
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1
Reactivity: Human, Mouse, Bovine

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité