Anti-IDO1 Mouse Monoclonal Antibody (Unconjugated) [clone: 10.1]
Fournisseur: Rockland Immunochemicals
200-301-E57S
ROCK200-301-E57SEA 226 EUR InStock
ROCK200-301-E57S
Anti-IDO1 Mouse Monoclonal Antibody (Unconjugated) [clone: 10.1]
Anticorps
Type: Primary
Antigen: IDO1
Clonality: Monoclonal
Clone: 10.1
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG3
Reactivity: Human, Mouse
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité