Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-ACTB Mouse Monoclonal Antibody (Unconjugated) [clone: 3H2.E4.E12]

Fournisseur: Rockland Immunochemicals
200-301-E69
ROCK200-301-E69EA 841 EUR InStock
ROCK200-301-E69
Anti-ACTB Mouse Monoclonal Antibody (Unconjugated) [clone: 3H2.E4.E12]
Anticorps
Type: Primary
Antigen: ACTB
Clonality: Monoclonal
Clone: 3H2.E4.E12
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG2a lambda
Reactivity: Human, Mouse, Rat, Rabbit, Pig

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité